3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(bromomethyl)-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Bromomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 310.186 g/mol
Schmelzpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05864361
CAS-Nummer: 96551-21-2