cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307583-1G
OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA
0
EUR
APOSOR307583-1G
APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863638 CAS-Nummer: 1175673-63-8 |