cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 648 EUR
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Molecular Weight: 243,299 g/mol
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863640
CAS-Nummer: 1212127-10-0