(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307586-1G OR307586-250MG
APOSOR307586-1GEA 962 EUR
APOSOR307586-1G APOSOR307586-250MG
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₃₀N₂O₃
Molecular Weight: 310.432 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863643
CAS-Nummer: 705949-12-8