cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307590-1G
OR307590-250MG
APOSOR307590-1GEA
772
EUR
APOSOR307590-1G
APOSOR307590-250MG
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143989 CAS-Nummer: 1212171-08-8 |