cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 772 EUR
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Molecular Weight: 241,757 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366570
CAS-Nummer: 1212211-92-1