diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307593-1G OR307593-250MG
APOSOR307593-1GEA 772 EUR
APOSOR307593-1G APOSOR307593-250MG
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 177,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143122
CAS-Nummer: 205639-89-0