cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 897 EUR
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 165.661 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783056
CAS-Nummer: 1212406-48-8