cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307599-1G OR307599-250MG
APOSOR307599-1GEA 590 EUR
APOSOR307599-1G APOSOR307599-250MG
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783752
CAS-Nummer: 1212419-83-4