1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307611-1G OR307611-250MG
APOSOR307611-1GEA 739 EUR
APOSOR307611-1G APOSOR307611-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formel: C₁₇H₁₄BrNO·ClH
Molecular Weight: 364,664 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366594
CAS-Nummer: 1170560-78-7