3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307620-1G OR307620-250MG OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA 362 EUR
APOSOR307620-1G APOSOR307620-250MG APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Formel: C₆H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366611
CAS-Nummer: 4379-15-1