(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307635-1G
OR307635-250MG
APOSOR307635-1GEA
532
EUR
APOSOR307635-1G
APOSOR307635-250MG
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Formel:
C₁₉H₂₃NO₃ Molecular Weight: 313.391 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783062 CAS-Nummer: 548443-20-5 |