3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307655-1G OR307655-250MG
APOSOR307655-1GEA 739 EUR
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
Molecular Weight: 367,438 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412497
CAS-Nummer: 683219-85-4