Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307668-1G OR307668-250MG
APOSOR307668-1GEA 665 EUR
APOSOR307668-1G APOSOR307668-250MG
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997948
CAS-Nummer: 4505-16-2