cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307669-1G
OR307669-250MG
OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA
783
EUR
APOSOR307669-1G
APOSOR307669-250MG
APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Formel:
C₂₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 349.38 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11505077 CAS-Nummer: 1212278-30-2 |