(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307676-1G
OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA
416
EUR
APOSOR307676-1G
APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750530 CAS-Nummer: 130981-12-3 |