cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307679-1G OR307679-250MG
APOSOR307679-1GEA 532 EUR
APOSOR307679-1G APOSOR307679-250MG
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Molecular Weight: 227,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974360
CAS-Nummer: 539823-26-2