(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₂
Siedepunkt: 90…95 °C (3 mm Hg)
Dichte: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369776
CAS-Nummer: 849061-99-0