trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-tert-Butyl 3-(benzylamino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₃
Molecular Weight: 292,373 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608005
CAS-Nummer: 138026-89-8