(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307684-1G OR307684-250MG
APOSOR307684-1GEA 1220 EUR
APOSOR307684-1G APOSOR307684-250MG
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
Molecular Weight: 253.294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24368276
CAS-Nummer: 871357-91-4