trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307696-1G OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA 509 EUR
APOSOR307696-1G APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molecular Weight: 219,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24368280
CAS-Nummer: 925253-03-8