trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 509 EUR
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Molecular Weight: 253.725 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24368284
CAS-Nummer: 1416307-75-9