cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307703-1G
OR307703-250MG
APOSOR307703-1GEA
509
EUR
APOSOR307703-1G
APOSOR307703-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24368287 CAS-Nummer: 1431364-00-9 |