cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307704-1G OR307704-250MG
APOSOR307704-1GEA 509 EUR
APOSOR307704-1G APOSOR307704-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₄
Molecular Weight: 264.277 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24368289
CAS-Nummer: 1431364-32-7