trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307705-1G OR307705-250MG
APOSOR307705-1GEA 509 EUR
APOSOR307705-1G APOSOR307705-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 298.176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936316
CAS-Nummer: 1980008-30-7