cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307706-1G
OR307706-250MG
APOSOR307706-1GEA
509
EUR
APOSOR307706-1G
APOSOR307706-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆BrNO₂ Molecular Weight: 298.176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26936317 CAS-Nummer: 1980008-31-8 |