Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR307759-1G OR307759-250MG
APOSOR307759-1GEA 574 EUR
APOSOR307759-1G APOSOR307759-250MG
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
Molecular Weight: 186,167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997949
CAS-Nummer: 50266-85-8