6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G
OR307765-5G
OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA
229
EUR
APOSOR307765-1G
APOSOR307765-5G
APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄BrNO₃ Molecular Weight: 242,026 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027541 CAS-Nummer: 1123169-17-4 |