7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307812-1G OR307812-5G
APOSOR307812-1GEA 235 EUR
APOSOR307812-1G APOSOR307812-5G
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863550
CAS-Nummer: 733719-74-9