4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307814-1G OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA 0 EUR
APOSOR307814-1G APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formel: C₁₀H₅Cl₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272353
CAS-Nummer: 35871-17-1