6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307825-1G OR307825-5G
APOSOR307825-1GEA 301 EUR
APOSOR307825-1G APOSOR307825-5G
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₈ClN₃·ClH
Molecular Weight: 230,094 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684136
CAS-Nummer: 1171478-51-5