8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307831-1G OR307831-5G
APOSOR307831-1GEA 201 EUR
APOSOR307831-1G APOSOR307831-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114086
CAS-Nummer: 5236-87-3