6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307846-1G OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA 293 EUR
APOSOR307846-1G APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molecular Weight: 173.211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272458
CAS-Nummer: 203626-58-8