7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307855-1G
APOSOR307855-1GEA 293 EUR
APOSOR307855-1G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272320
CAS-Nummer: 15644-88-9