6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromoquinolin-3-ol
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 139 EUR
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
Molecular Weight: 224,054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260430
CAS-Nummer: 552330-94-6