Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)-6-methylpyridine
OR30788-1G OR30788-250MG
APOSOR30788-1GEA 29 EUR
APOSOR30788-1G APOSOR30788-250MG
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.162 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13188667
CAS-Nummer: 98491-78-2