2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307890-1G OR307890-5G
APOSOR307890-1GEA 335 EUR
APOSOR307890-1G APOSOR307890-5G
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₁N·ClH
Molecular Weight: 193,673 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987423
CAS-Nummer: 53826-01-0