2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307898-1G OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA 235 EUR
APOSOR307898-1G APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂NO
Molecular Weight: 256.128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971676
CAS-Nummer: 73863-51-1