6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307899-1G
OR307899-5G
APOSOR307899-1GEA
310
EUR
APOSOR307899-1G
APOSOR307899-5G
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Formel:
C₁₂H₁₀BrCl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09030009 CAS-Nummer: 612494-85-6 |