2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307914-1G OR307914-5G
APOSOR307914-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307914-1G APOSOR307914-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02227045
CAS-Nummer: 323196-71-0