2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307916-1G OR307916-5G
APOSOR307916-1GEA 259 EUR
APOSOR307916-1G APOSOR307916-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02227044
CAS-Nummer: 73568-31-7