2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 301 EUR
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂O
Molecular Weight: 232,666 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09035791
CAS-Nummer: 937672-26-9