2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 325 EUR
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Molecular Weight: 216.666 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09035781
CAS-Nummer: 880105-72-6