4-Amino-7-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G
OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA
313
EUR
APOSOR307954-1G
APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174.199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063213 CAS-Nummer: 103040-78-4 |