4-Amino-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307959-1G
OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA
325
EUR
APOSOR307959-1G
APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063217 CAS-Nummer: 220844-65-5 |