4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307975-1G OR307975-5G
APOSOR307975-1GEA 301 EUR
APOSOR307975-1G APOSOR307975-5G
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁N₃O·ClH
Molecular Weight: 225.675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787749
CAS-Nummer: 68500-39-0