4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307978-1G OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA 89.9 EUR
APOSOR307978-1G APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272321
CAS-Nummer: 15644-89-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable