4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307979-1G OR307979-5G
APOSOR307979-1GEA 74.1 EUR
APOSOR307979-1G APOSOR307979-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684163
CAS-Nummer: 21269-34-1