1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Formyl-1-methylcyclohexane
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 157 EUR
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, technische Qualität
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,196 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12028616
CAS-Nummer: 6140-64-3
UN: 1993
ADR: 3,III