4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307981-1G OR307981-5G
APOSOR307981-1GEA 194 EUR
APOSOR307981-1G APOSOR307981-5G
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01909986
CAS-Nummer: 35966-17-7